Documentos clave
ERMFD306
Colloidal Silica (22 g/kg, zeta potential for electroacoustic)
ERM®, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Agency
ERM®
fabricante / nombre comercial
JRC
aplicaciones
general analytical
Nota de análisis
For more information please click on the below product number:
ERMFD306
Información legal
ERM is a registered trademark of European Commission
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)