CRM45338
Benodanil
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinónimos:
2-Iodobenzanilide
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Línea del producto
TraceCERT®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
aplicaciones
environmental
Formato
neat
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
Ic1ccccc1C(=O)Nc2ccccc2
InChI
1S/C13H10INO/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(16)15-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H,(H,15,16)
Clave InChI
LJOZMWRYMKECFF-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)