Key Documents
Cartucho LpDNPH S10
S10
Sinónimos:
LpDNPH S10 Cartridge Tube
About This Item
UNSPSC Code:
41104925
packaging
pkg of 1 × 10 ea (21026-U)
application(s)
environmental
storage temp.
2-8°C
General description
El diseño del cartucho S10 hace que sea fácil de utilizar en el campo y en el laboratorio. Se dispone de adaptadores reutilizables para conectar el cartucho a la bomba de muestreo. El depósito incorporado elimina la necesidad de colocar una jeringa para la extracción/elución de la muestra.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)