BP1106
Nicorandil amide
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinónimos:
3-(4,5-Dihydrooxazol-2-yl)pyridine
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
nicorandil
Formulario
solid
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante / nombre comercial
BP
aplicaciones
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N1=C(OCC1)c2cnccc2
InChI
1S/C8H8N2O/c1-2-7(6-9-3-1)8-10-4-5-11-8/h1-3,6H,4-5H2
Clave InChI
FVASBRDDSBRETH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)