Documentos clave
854978
Supelco
Headspace Vials, Rounded Bottom
volume 20 mL, beveled finish clear glass vial, O.D. × H × I.D. 22.6 mm × 75 mm × 12.5 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiales
beveled finish clear glass vial
round bottom
Características
closure type crimp top vial
envase
pkg of 100 ea
D.E. × Al × D.I.
22.6 mm × 75 mm × 12.5 mm
volumen
20 mL
Adaptador
thread for 20 mm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)