822857
TSKgel® SuperSW mAb HR (4 µm) HPLC Column
L x I.D. 4 cm × 6 mm, diol phase
Sinónimos:
TSKgel® Size Exclusion (SW-Type) HPLC Guard Column
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
TSKgel® SuperSW mAb HR Guard Column, phase diol, L × I.D. 4 cm × 6 mm, 4 μm particle size
Materiales
stainless steel
Agency
suitable for USP L20
suitable for USP L59
Línea del producto
TSKgel®
fabricante / nombre comercial
Tosoh SuperSW HR Guard, 22857
Parámetros
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
1 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
4 cm × 6 mm
Matriz
silica particle platform
grupo activo de la matriz
diol phase
tamaño de partícula
4 μm
tamaño de poro
250 Å pore size
pH operativo
2.5-7.5
técnica de separación
size exclusion (SEC)
Categorías relacionadas
Descripción general
Forma física
Información legal
columna analítica
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)