82037-U
Hamilton® Hydrogen Form (12 μm) HPLC Columns
L × I.D. 2 mm × 4.6 mm, stainless steel hardware, HPLC Guard Cartridge Kit
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Hamilton Hydrogen Form HPLC Guard Cartridge, Kit, 12 μm particle size, L × I.D. 2 mm × 4.6 mm, stainless steel hardware
Materiales
stainless steel hardware
envase
1 ea of
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
2 mm × 4.6 mm
Matriz
Hydrogen Form
polymeric
tamaño de partícula
12 μm
pH operativo
1-14
técnica de separación
ion exclusion
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)