Documentos clave
808639
TSKgel® Sugar AXI (8 µm) HPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm, trimethylamine phase
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
Nombre del producto
TSKgel® Sugar AXI HPLC Column, phase trimethylamine, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 8 μm particle size
Materiales
stainless steel
Línea del producto
TSKgel®
Características
counter ion HBO3-
fabricante / nombre comercial
Tosoh 08639
Parámetros
≤20% organic solvent
0.2-0.4 mL/min flow rate
25-80 °C temperature
30 bar max. pressure (60-80 °C)
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Matriz
polystyrene-divinylbenzene
grupo activo de la matriz
trimethylamine phase
tamaño de partícula
8 μm
pH operativo
7-10
técnica de separación
anion exchange
Descripción general
TSKgel® Sugar AXI columns are packed with 8μm porous spherical PS/DVB particles which are modified with a strong anion exchanger. They are used for the isocratic separation and analysis of monosaccharides, disaccharides, and sugar alcohols.For gradient separation of carbohydrates where higher back pressures may be generated, please see the TSKgel Sugar AXG column, PN 808640, which is packed with 10μm particles.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)