Documentos clave
808035
TSKgel® PWxl (10 µm) HPLC Columns
bottle of 1g, hydroxylated methacrylate phase
Sinónimos:
TSKgel® Hardware and Accessories
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
Nombre del producto
TSKgel® Top-Off for TSKgel® PWxl and G-DNA-PW columns, 10μm, 1g, phase hydroxylated methacrylate, 10 μm particle size, bottle of 1 g
Agency
suitable for USP L38
Línea del producto
TSKgel®
Formulario
slurry
envase
bottle of 1 g
fabricante / nombre comercial
Tosoh 08035
Parámetros
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1 mL/min flow rate
80 °C temperature
técnicas
HPLC: suitable
Matriz
polymer particle platform
grupo activo de la matriz
hydroxylated methacrylate phase
tamaño de partícula
10 μm
pH operativo
2-12
técnica de separación
size exclusion (SEC)
Descripción general
Top-Off for TSKgel PWxl and G-DNA-PW columns, 10 μm, 1 gram
Forma física
Shipped in water.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
columna analítica
precolumna
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
102.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
39 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)