808034
TSKgel® G-Oligo-PW (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 4 cm × 6 mm, hydroxylated methacrylate phase
Sinónimos:
TSKgel® PW Series GFC Guard Column
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Precolumna TSKgel® G-Oligo-PW, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 4 cm × 6 mm, 13 μm particle size
Materiales
stainless steel
Agency
suitable for USP L38
suitable for USP L39
Línea del producto
TSKgel®
fabricante / nombre comercial
Tosoh 08034
Parámetros
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
1 mL/min flow rate
80 °C temperature
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
4 cm × 6 mm
Matriz
polymer particle platform
grupo activo de la matriz
hydroxylated methacrylate phase
tamaño de partícula
13 μm
tamaño de poro
125 Å
pH operativo
2-12
técnica de separación
size exclusion (SEC)
Descripción general
Forma física
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)