Merck
77988
Supelco
Acetoacetic acid-13C4 lithium salt
analytical standard
Sinónimos:
Lithium acetoacetate-13C4
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C4H6O3 · xLi+
Peso molecular:
106.06 (free acid basis)
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[13CH3][13C]([13CH2][13C](O)=O)=O
InChI
1S/C6H10O4/c1-6(2,3-7)4(8)5(9)10/h7H,3H2,1-2H3,(H,9,10)
Clave InChI
PKVVTUWHANFMQC-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)