713-0778
HPLC Analysis of Polyethylene Glycol 200 on TSKgel® G-OLIGO-PW
application for HPLC
About This Item
technique(s)
HPLC: suitable
test parameters
column: TSKgel G-OLIGO-PW, 30 cm × 7.8 mm I.D., 6 μm particles (808031)
mobile phase: distilled water
flow rate: 1 mL/min
detector: RI
suitability
application for HPLC
application(s)
chemicals and industrial polymers
Legal Information
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Analito
Descripción
Polyethylene glycol
analytical column
Referencia del producto
Descripción
Precios
standard
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)