67097-U
BIOshell A160 Peptide C18 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 500 μm, HPLC Column
About This Item
Nombre del producto
BIOshell A160 Peptide C18, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 500 μm
Materiales
stainless steel hardware
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP L1
descripción
Shell thickness (0.5 μm)
Solid Core (1.7 μm)
Línea del producto
BIOshell
BIOshell
Características
endcapped: no
clases químicas de analitos
peptides
peptides
fabricante / nombre comercial
BIOshell
BIOshell
envase
1 ea of
Extensión del etiquetado
4.6% carbon loading
Parámetros
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
técnicas
HPLC: suitable
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
UHPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 500 μm
superficie
90 m2/g
cobertura de la superficie
2.2 μmol/m2
Matriz
spherical silica particle platform
superficially porous particle
superficially porous particle
grupo activo de la matriz
C18 (octadecyl) bonding phase, diisobutyloctadecyl
tamaño de partícula
2.7 μm
2.7 μm
tamaño de poro
160 Å
Intervalo de pH operativo
1-8
técnica de separación
reversed phase
reversed phase
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)