Documentos clave
58842
Supelco
SUPELCOSIL LC-DP (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Sinónimos:
COLUMNA DE HPLC SUPELCOSIL LC-DP 5UM DE 25 CMX 4,6 MM
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
Nombre del producto
Columna para HPLC SUPELCOSIL LC-DP, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Agency
suitable for USP L11
Nivel de calidad
Características
endcapped
fabricante / nombre comercial
SUPELCOSIL
Extensión del etiquetado
6% Carbon loading
Parámetros
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 4.6 mm
superficie
170 m2/g
cobertura de la superficie
surface coverage 2.4 μmol/m2
Matriz
silica gel, spherical particle platform
grupo activo de la matriz
phenyl phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
120 Å pore size
intervalo de pH
2-7.5
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
Contiene una fase unida al difenilo, que proporciona una mayor selectividad para grupos aromáticos en comparación con las fases unidas por tipo alquilo.
Productos recomendados
Descubra los reactivos LiChropur ideales para análisis mediante HPLC o LC-MS
Información legal
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Producto relacionado
cartucho de precolumna
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Beata Zabrzewska et al.
Acta poloniae pharmaceutica, 71(4), 563-573 (2014-10-03)
Preservatives are chemical substances whose role is to protect medicinal products against harmful changes caused by microorganisms. They are added to sterile medicinal products, such as eye drops and multidose solutions for injections, as well as to non-sterile products, such