Key Documents
58803
Cutting Wheel for TC-10
About This Item
UNSPSC Code:
41115700
description
TC-10
packaging
pkg of 3 ea
General description
1Discos flexibles para sierra de recambio SSI Modelo TC-10 cortador de tubería. No apto para el Modelo TC-20.
Footnote
Repuestos de ruedas cortadoras para el Modelo TC-10 cortador de tubería SSI . No se fijará al Modelo TC-20.
Recommended products
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)