577339-U
Ascentis® Express 90 Å AQ-C18 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 0.5 cm × 3 mm, HPLC Guard Cartridge, pack of 3 ea
Sinónimos:
Ascentis® Express 90 Å AQ-C18, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Ascentis® Express 90 Å AQ-C18, 2.7 μm HPLC Guard Cartridge, pack of 3 ea, cartridge L × I.D. 0.5 cm × 3 mm
Materiales
stainless steel column
Agency
suitable for USP L1
Línea del producto
Ascentis®
Características
endcapped
envase
pack of 3 ea
Extensión del etiquetado
6.5% Carbon loading
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
cartucho L × D.I.
0.5 cm × 3 mm
superficie
135 m2/g
Matriz
Fused-Core® silica particle platform
superficially porous particle
grupo activo de la matriz
AQ-C18, polar modified bonding phase
tamaño de partícula
2.7 μm
tamaño de poro
90 Å pore size
Intervalo de pH operativo
2-9
técnica de separación
reversed phase
Aplicación
Nota de análisis
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)