Key Documents
57231
Supelco
Tubo Supelclean ENVI-8 SPE
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pk of 54
About This Item
UNSPSC Code:
41115712
material
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Quality Level
feature
endcapped
composition
bed wt., 500 mg
packaging
pk of 54
extent of labeling
14% C loading
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
surface area
475 m2/g
volume
3 mL
matrix
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
matrix active group
C8 (octyl) bonding, polymerically bonded
particle size
45 μm
pore size
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
application(s)
food and beverages
separation technique
reversed phase
General description
Mecanismo de Retención: Fase Reversa
Compatibilidad de la Matriz de la muestra: Soluciones Acuosas (bebidas acuosas; tierra; aguas residuales)
• Alta carga 14%C para aumentar las capacidades de unión y más altas recuperaciones
• La carga de carbono más alta ofrece también una mayor resistencia a condiciones de pH extremas
•Excelente para la limpieza, extracción y concentración de agentes contaminantes de muestras medioambientales acuosas
• Utilizado para la extracción de herbicidas, fungicidas y pesticidas de material de desecho
Legal Information
ENVI is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.