57132
Tubo de SPE Supelclean™ LC-Florisil®
bed wt. 10 g, volume 60 mL, pk of 16
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PE frit
polypropylene hardware
Nivel de calidad
composición
bed wt., 10 g
envase
pk of 16
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
volumen
60 mL
Matriz
magnesium silicate base material
grupo activo de la matriz
Florisil phase
tamaño de partícula
100-200 mesh
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
normal phase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)