568472-U
Discovery® BIO Wide Pore C5 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm, pkg of 1 Kit
About This Item
Productos recomendados
product name
Cartucho Discovery® BIO Wide Pore C5 Supelguard, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
material
stainless steel column
Quality Level
product line
Discovery®
feature
endcapped
packaging
pkg of 2 ea
technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × I.D.
2 cm × 4 mm
surface area
100 m2/g
matrix
fully porous particle
matrix active group
C5 (pentyl) phase
particle size
5 μm
pore size
300 Å
operating pH
2-8
separation technique
reversed phase
General description
Packaging
Legal Information
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Contenido relacionado
Discovery BIO Wide Pore C5 products offered.