Merck
568423-U
Supelco
Discovery® BIO Wide Pore C5 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
About This Item
UNSPSC Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
Columna para HPLC Discovery® BIO Wide Pore C5, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
material
stainless steel column
Quality Level
product line
Discovery®
feature
endcapped
manufacturer/tradename
Discovery®
packaging
1 ea of
extent of labeling
3.5% Carbon loading
parameter
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × I.D.
25 cm × 4.6 mm
surface area
100 m2/g
surface coverage
4.5 μmol/m2
matrix
silica particle platform
fully porous particle
matrix active group
C5 (pentyl) phase
particle size
5 μm
pore size
300 Å
operating pH
2-8
separation technique
reversed phase
General description
La Discovery BIO Wide Pore C5 fue diseñada para la separación eficaz y fiable de proteínas y péptidos, especialmente para péptidos hidrófobos, mediante RP-HPLC. Las fases de cadena larga, como C8 o C18, suelen ser demasiado hidrófobas para las proteínas y pueden ocasionar tiempos de retención excesivamente largos o incluso una unión irreversible con la columna. Por esta razón las fases de cadena corta, como las C3 o C4, suelen usarse para el análisis de proteínas por RP-HPLC. Sin embargo, estas fases de cadena corta son susceptibles de hidrólisis, lo que provoca que la columna tenga una vida útil corta, especialmente a pH ácido. La Discovery BIO Wide Pore C5 ofrecen un orden de elución similar al de la convencional C4, aunque presenta una estabilidad al pH más alta y una vida útil más prolongada. Por lo general, con la Discovery BIO Wide Pore C5 puede conseguirse separaciones de mayor eficiencia debido a las mejoras realizadas en la sílice y la química de fase ligada.
Recommended products
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Discovery BIO Wide Pore C5 products offered.