Documentos clave
56108AST
Supelco
apHera C18 (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 10 mm, HPLC Column
About This Item
UNSPSC Code:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
Columna para HPLC apHera C18, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 10 mm
material
stainless steel column
Quality Level
agency
suitable for USP L67
product line
apHera
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
apHera
parameter
147 bar pressure (2133 psi)
4-60 °C temperature
technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × I.D.
25 cm × 10 mm
matrix
polymeric
matrix active group
C18 (octadecyl) phase
particle size
5 μm
pore size
300 Å
operating pH
1-14
application(s)
food and beverages
separation technique
reversed phase
General description
Las columnas inversas apHera se desarrollaron específicamente para proporcionar las ventajas superiores de las columnas de sílice y de poliestireno, sin las desventajas de ninguna de ellas. Esto se consiguió utilizando una base de copolímero de alcohol vinílico que mantiene la superficie humedecida incluso con elevadas cargas de carbono. La estructura porosa tiene un diámetro de poro promedio lo suficientemente grande como para producir resultados ideales para analíticos pequeños, péptidos y proteínas pequeñas. Estas columnas igualan a las columnas de sílice en cuanto a eficacia de separación con disolventes orgánicos, pero proporcionan una eficiencia con disoluciones alcalinas tamponadas no posibles en el sílice. Una de las características más significativas es el orden de elución lógico de las bases alquiladas, donde la retención aumenta de manera proporcional al aumento de la longitud de cadena.
Características de apHera Columnas de fase inversa
  • Base estable de polímero de vinilo
  • pH estable en el intervalo 2-12
  • Tamaño de poro 300 angstrom
  • Estable en todos los disolventes orgánicos
  • Aplicaciones ampliadas: péptidos, proteínas
  • Separación eficiente de cualquier sustancia básica
  • Posibilidad de lavado y disoluciones alcalinas
Recommended products
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
apHera is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)