Documentos clave
55049
Kit RheBuild®
for use with 7725/7725i/7726
About This Item
Código UNSPSC:
41115854
compatibilidad
for use with 7725/7725i/7726
Descripción general
Estos kits incluyen todas las herramientas y piezas necesarias para reparar los inyectores Rheodyne. Las piezas incluidas son aquellas que se dañan con más facilidad, se desgastan o se pierden. Los kits para inyectores de carga frontal incluyen: sello de rotor, montaje de la cara del estator, sello de aislamiento, guía de aguja, limpiador de puerto de aguja, dos llaves hexagonales, instrucciones de operación y un mini-manual. Las piezas pueden variar según el modelo de la válvula.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
RheBuild is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.
Correct common HPLC issues to restore column performance, addressing peak problems, retention time, noise, and resolution with chromatograms.