Documentos clave
53565-U
Supelco
Ascentis® Express 90 Å PFAS (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 3.0 mm, HPLC Column; suitable for PFAS testing
Sinónimos:
Ascentis® Express 90 Å PFAS, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
Nombre del producto
Ascentis® Express 90 Å PFAS, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 15 cm × 3.0 mm, suitable for PFAS testing
Materiales
stainless steel column
Nivel de calidad
Agency
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
suitable for USP L1
cumplimiento norm.
suitable for FDA C-010.02
Línea del producto
Ascentis®
Características
endcapped
envase
1 ea of
Extensión del etiquetado
9.9% carbon loading
Parámetros
≤60 °C temp. limit
≤9000 psi max. pressure (600 bar)
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
columna L × D.I.
15 cm × 3.0 mm
superficie
135 m2/g
Matriz
Fused-Core® silica particle platform particle platform
superficially porous particle
grupo activo de la matriz
C18, extensively endcapped octadecylsilane (ODS) bonding phase
tamaño de partícula
2.7 μm
tamaño de poro
90 Å pore size
Intervalo de pH operativo
2-9
aplicaciones
PFAS testing
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
Ascentis® Express PFAS is a high-speed, high-performance liquid chromatography column based on the proven Fused-Core® particle design. The Fused-Core® particle provides a thin porous shell of high-purity silica surrounding a solid silica core. This particle design exhibits very high column efficiency due to the shallow diffusion paths in the 0.5 μm thick porous shell and the small overall particle size of 2.7 μm. The densely bonded, extensively endcapped ODS stationary phase of Ascentis® Express PFAS provides an application tested solution for PFAS analysis.
Nota de análisis
Target analytes include short chain and long chain per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS), including branched and linear isomers.
Información legal
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Las PFAS o «productos químicos eternos», persisten en el medio ambiente y pueden suponer un riesgo para la salud humana. Descubra nuestras herramientas de control medioambiental para cuantificación de las PFAS, para apoyar a los investigadores, reguladores y laboratorios en sus análisis de las PFAS.
Ver todo