Key Documents
52657-U
Supelco
Tubo de SPE Discovery® DSC-Si
bed wt. 2 g, volume 12 mL, pk of 20
About This Item
UNSPSC Code:
41115712
NACRES:
NB.21
material
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Quality Level
composition
bed wt., 2 g
packaging
pk of 20
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
surface area
480 m2/g
volume
12 mL
matrix
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
matrix active group
silica bonding
particle size
50 μm
pore size
70 Å pore size
application(s)
food and beverages
separation technique
normal phase
General description
Mecanismo de retención:: Fase nomal
Compatibilidad de la matriz de la muestra: Disolventes orgánicos, aceites y lípidos
  • Absorbente de sílice no unida, lavada al ácido ideal para EFS (SPE) de fase normal y otras técnicas instantáneas modificadas
  • Usado frecuentemente para separar o eliminar moléculas estructuralmente similares a través de eluciones sucesivas con soluciones cada vez más polares
  • El absorbente de fase normal más polar de que se disponga
  • Excelente capacidad para la purificación de la fase solución en reacciones de química combinatoria, cuando se separan las moléculas objeto del análisis de los subproductos de la reacción y del exceso de reactivos
  • Disponible con configuraciones con embudo Büchner para facilitar la capacidad de ampliación
Legal Information
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)