50146-U
LiChrospher® RP-Select B (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 12.5 cm × 4 mm, HPLC Column
Sinónimos:
TM=["LiChrospher"] C8 HPLC column
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
LiChrospher® RP-Select B HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 12.5 cm × 4 mm
Materiales
stainless steel column
Agency
suitable for USP L7
Línea del producto
LiChrospher®
Características
endcapped: no
fabricante / nombre comercial
LiChrospher®
envase
1 ea of
Extensión del etiquetado
11.5% Carbon loading
Parámetros
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
12.5 cm × 4 mm
superficie
360 m2/g
Matriz
fully porous particle
grupo activo de la matriz
C8 (octyl) phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
60 Å
pH operativo
2-7.5
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
reversed phase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)