47249
D-(+)-Glucosa
analytical standard
Sinónimos:
Dextrosa
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
CofA
current certificate can be downloaded
clases químicas de analitos
oligosaccharides
envase
pkg of 500 mg
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
150-152 °C (lit.)
solubilidad
H2O: soluble
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
Clave InChI
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?