43329
2-(4-tert-Butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl)acetamide
reference material
Sinónimos:
Oxymetazoline impurity C (PhEur), 2-[4-(1,1-Dimethylethyl)-3-hydroxy-2,6-dimethylphenyl]acetamide
About This Item
Productos recomendados
grado
reference material
familia API
oxymetazoline
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C14H21NO2/c1-8-6-11(14(3,4)5)13(17)9(2)10(8)7-12(15)16/h6,17H,7H2,1-5H3,(H2,15,16)
Clave InChI
SZXVVIYVCJXDSD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)