33282
Vial Decapper, pliers-type
for use with 13mm crimp seals, pkg of 1 ea
Sinónimos:
Decapper
About This Item
Productos recomendados
description
Decapper, pliers style
packaging
pkg of 1 ea
compatibility
for use with 13mm crimp seals
General description
Vial Decapper, pliers-type is used for quick and easy removal of a 13 mm aluminum seal.
Related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)