29914
10-O-Deacetylpaclitaxel
reference material
Sinónimos:
Paclitaxel impurity G (PhEur), 10-Deacetyltaxol
About This Item
Productos recomendados
grado
reference material
familia API
paclitaxel
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(O[C@]12[C@@]3([H])[C@H](OC(C4=CC=CC=C4)=O)[C@](C(C)(C)C([C@@H](O)C([C@]3(C)[C@@H](O)C[C@@]1([H])OC2)=O)=C5C)(O)C[C@@H]5OC([C@H](O)[C@@H](NC(C6=CC=CC=C6)=O)C7=CC=CC=C7)=O)=O
Descripción general
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)