Documentos clave
29662-U
Supelco
Certified Vial Kit, Low Adsorption (LA) QsertVial
volume 0.3 mL, QsertVial, clear glass vial, natural PTFE/silicone septa (with slit), thread for 9 mm
Sinónimos:
Verified Vial Kit, Low Adsorption (LA) TM=["QsertVial"]
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
clear glass vial
light blue polypropylene cap
natural PTFE/silicone septa (with slit)
Características
closure type blue polypropylene hole cap
closure type screw top vial
envase
pkg of 100 ea
D.E. × Al × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
volumen
0.3 mL
Adaptador
thread for 9 mm
compatibilidad
for use with Agilent/HP
for use with Thermo Fisher
for use with Waters
Información legal
QSertVial is a trademark of QIS, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)