29533-U
Carbotrap® 349 Thermal Desorption Tube
glass, O.D. x I.D. x L 1/4 in. × 3 1/2 in., fritted, preconditioned, pkg of 10 ea
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Carbotrap® 349, glass TD tube, fritted, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., preconditioned, pkg of 10 ea
Materiales
glass TD tube
Nivel de calidad
Agency
EPA IP-1B
NIOSH 2549
descripción
Sealed with TDS³ Storage Container
Línea del producto
Carbotrap®
Características
fritted
preconditioned
envase
pkg of 10 ea
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
active air sampling: suitable
D.E. × L
1/4 in. × 3 1/2 in.
Matriz
Carbopack™ Y graphitized carbon black (GCB)
Carbopack™ graphitized carbon black (GCB)
Carbotrap® 349 (Packed with Carbopack Y, Carbopack B, & Carboxen 1003)
Carboxen® 1003 carbon molecular sieve (CMS)
aplicaciones
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidad
for use with PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
categoría alternativa más sostenible
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)