28987-U
Purge/Trap H
configured for Tekmar® Stratum
Legal Information
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)