Documentos clave
27541
Supelco
Septum, PTFE/Silicone
gray PTFE/silicone, diam. × thickness × PTFE thickness 20 mm × 0.060 in. × 0.010 in., pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiales
PTFE face
gray PTFE/silicone
silicone body
envase
pkg of 100 ea
Parámetros
250 °C temp. limit
D.E.
13 mm
diám. × grosor × grosor PTFE
20 mm × 0.060 in. × 0.010 in.
Descripción general
Fits standard 20 mm crimp seal, 22 mm hole cap, 22 mm solid cap.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)