27509
Vials, screw top, graduated, solid cap, preassembled
volume 22 mL, clear glass vial, thread for 20-400, O.D. × H 23 mm × 85 mm, PTFE liner
About This Item
Productos recomendados
material
PTFE liner
black phenolic solid cap
clear glass vial
feature
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H
23 mm × 85 mm
volume
22 mL
fitting
thread for 20-400
Categorías relacionadas
General description
Black solid phenolic cap (pulp/aluminum foil) with white PTFE liner.
related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)