27238
Screw Top Vial, Silane-Treated
volume 2 mL, amber glass vial, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm
About This Item
Productos recomendados
Materiales
amber glass vial
descripción
silanized
Características
closure type screw top vial
deactivation Silanized
envase
pkg of 100 ea
D.E. × Al × D.I.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
volumen
2 mL
Adaptador
thread for 8-425
Descripción general
Características y beneficios
- Tratamiento patentado de silano protege grupos silanol activos en las superficies no tratadas del vidrio.
- Recuperación mejorada de compuestos polares en cantidades de submicrogramos.
- Ahorro de tiempo y dinero.
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Protocolos
solution, 2 μg/mL in acetonitrile, analytical standard