27217
Screw Top Vial, Silane-Treated
volume 4 mL, amber glass vial, O.D. × H × I.D. 15 mm × 45 mm × 8 mm, thread for 13-425
Sinónimos:
PK100 SILANIZED 4ML AMBER S/T VIAL, 15X45
About This Item
Productos recomendados
material
amber glass vial
description
silanized
feature
closure type screw top vial
deactivation Silanized
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
15 mm × 45 mm × 8 mm
volume
4 mL
fitting
thread for 13-425
General description
Application
Features and Benefits
- Tratamiento patentado de silano protege grupos silanol activos en las superficies no tratadas del vidrio.
- Recuperación mejorada de compuestos polares en cantidades de submicrogramos.
- Ahorro de tiempo y dinero.
Suitability
Agilent
Agilent 6820/6850/6890N
Hitachi
L7200, L7250
LEAP Technologies
HTS PAL
Shimadzu GC
AOC20i/AOC20
AOC14/AOC17
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10Ap
Waters
Alliance
Breeze
717Plus
710/712/715
Related product
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)