Key Documents
27163
Supelco
Tapón de rosca, parte superior sólida con revestimiento de PTFE, paquete de 100
green melamine resin solid cap, F217/PTFE liner, for use with 15 mL vial with 18 mm thread
About This Item
UNSPSC Code:
41122001
material
F217/PTFE liner
green melamine resin solid cap
size
18-400
feature
closure type screw thread, green melamine solid cap, PTFE liner
packaging
pkg of 100 ea
parameter
49 °C temp. limit
fitting
thread for 18-400
compatibility
for use with 15 mL vial with 18 mm thread
General description
Los tapones de plástico Thermoset verdes con revestimientos de PTFE F-217 son conocidos por proporcionar la gama más amplia de compatibilidad química y por ser los tapones de plástico más tolerantes a la temperatura. El color verde identifica fácilmente el sistema de revestimiento de PTFE. Los revestimientos de PTFE con respaldo de espuma F-217 resisten el ataque de prácticamente todos los productos químicos a temperatura ambiente y proporcionan resistencia a los olores e impactos para un sellado hermético con una baja tasa de transmisión de humedad. El F-217 tiene un núcleo de espuma de baja densidad entre dos capas sólidas de LDPE (polietileno de baja densidad). Algunos usos de estos tapones con revestimiento F-217/PTFE incluyen muestras para laboratorio analítico, productos químicos de gran pureza, disolventes de ácidos fuertes, muestras medioambientales, productos farmacéuticos y reactivos para diagnóstico.
Application
Se ha utilizado en la decantación del suero para análisis de residuos utilizando GC/MS/MS. También podría utilizarse como cámara de reacción y desarrollo en el examen de la reacción de la disolución de cloruro oxalilo en dioxano con un metal electropositivo como el Zn y el Mg.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Human maternal and umbilical cord blood concentrations of polybrominated diphenyl ethers.
Foster, Warren G., et al.
Chemosphere, 84.10, 1301-1309 (2011)
Zn-Mediated Reduction of Oxalyl Chloride Forming CO and Its Application in Carbonylation Reactions.
Markovic?, Martin, et al.
Organic Letters, 17.22, 5618-5621 (2015)