27133
Revestimiento de tapón de PTFE
white PTFE, diam. × thickness 9 mm × 0.010 in., for use with 2 mL vial, standard opening, pkg of 100 ea
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PTFE liner
white PTFE
descripción
Oversized for better sealing ability.
envase
pkg of 100 ea
diám. × grosor
9 mm × 0.010 in.
compatibilidad
for use with 2 mL vial, standard opening
for use with 2 mL vial - standard opening
Categorías relacionadas
Aplicación
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)