27007
Screw Top Vial with Hole Cap, Pre-assembled
volume 7 mL, amber glass vial, O.D. × H 17 mm × 60 mm, tan PTFE/silicone septum
About This Item
Productos recomendados
Materiales
amber glass vial
black phenolic cap (open-top)
tan PTFE/silicone septum
Características
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
envase
pkg of 100 ea
D.E. × Al
17 mm × 60 mm
volumen
7 mL
Adaptador
thread for 15-425
Categorías relacionadas
Producto relacionado
pieza de repuesto
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)