Merck
25461
Supelco
Columna capilar para GC Carboxen®-1006 PLOT
L × I.D. 30 m × 0.53 mm, average thickness 30 μm
About This Item
UNSPSC Code:
41115710
material
fused silica
Quality Level
description
PLOT = Porous Layer Open Tubular
manufacturer/tradename
Carboxen®
parameter
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
average thickness
30 μm
df
30 μm
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × I.D.
30 m × 0.53 mm
matrix active group
Carbon molecular sieve phase
application(s)
chemicals and industrial polymers
food and beverages
column type
capillary PLOT
General description
El adsorbente Carboxen® se utiliza idealmente para microextracción en fase sólida (SPME) y permite una extracción eficiente de moléculas polares pequeñas de una disolución acuosa. Las columnas tubulares abiertas de capa porosa (PLOT) son una potente herramienta que se utiliza para analizar gases fijados, hidrocarburos ligeros y disolventes volátiles en métodos de cromatografía de gases. En su mayoría, se prefieren a las columnas rellenas tradicionales.
Aplicación: Esta columna es ideal para la separación de muchos componentes gaseosos permanentes (como helio, hidrógeno, nitrógeno, monóxido de carbono, metano y dióxido de carbono) e hidrocarburos ligeros (C2-C3) en el mismo análisis. Es ideal para resolver mezclas de formaldehído/agua/metanol (formol) y controlar las impurezas en etileno. Esta columna se puede utilizar con caudales elevados y programas de temperatura rápidos para garantizar separaciones excelentes y rápidas.
Código USP: Ninguna
Fase:
  • Tamiz molecular de carbono
Temperatura Límites:
  • Desde debajo de la temperatura ambiente hasta 250 °C (isotérmica o programada)
Other Notes
Ofrecemos una gran variedad de accesorios para cromatografía, entre ellos jeringas analíticas
Legal Information
Carboxen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Applications of Solid Phase Microextraction
Pawliszyn J.
Applications of Solid Phase Microextraction, 64-65 (1999)
Porous layer open-tubular capillary columns: preparations, applications and future directions.
Zhenghua Ji
Journal of Chromatography A, 842 (1), 115-142 (1999)
B D Page et al.
Journal of chromatography. A, 873(1), 79-94 (2000-04-11)
The headspace solid-phase microextraction (HS-SPME) efficiencies from vegetable oil of the recently available Carboxen-poly(dimethylsiloxane) (PDMS) and divinylbenzene-Carboxen-PDMS fibres were found to be much greater than those of the PDMS fibre for a number of volatile contaminants. Using these Carboxen-based fibres
Dawn M Chapman et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 52(17), 5431-5435 (2004-08-19)
A rapid and automated solid phase microextraction (SPME) stable isotope dilution gas chromatography/mass spectrometry (GC-MS) method for 2-methoxy-3-isobutylpyrazine (MIBP) quantification in red wine was developed. Wines with 30% (w/v) NaCl and 2-methoxy-(2)H(3)-3-isobutylpyrazine internal standard were sampled with a 2 cm
Lucia Giordano et al.
Journal of chromatography. A, 1017(1-2), 141-149 (2003-10-31)
A new method was developed for the determination of 2-furfural (2-F) and 5-methylfurfural (5-MF), two products of Maillard reaction in vinegar, with head-space solid-phase microextraction (HS-SPME) coupled to gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). A divinylbenzene (DVB)/carboxen (CAR)/polydimethylsiloxane (PDMS) fibre was used
Protocolos
Separation of Methane; Acetylene; Carbon monoxide; Water; Nitrogen; Carbon dioxide; Ethane; Ethylene
Contenido relacionado
Complete offer for petrochemical testing including environmental and industrial hygiene monitoring solutions.
Complete offer for petrochemical testing including environmental and industrial hygiene monitoring solutions.
Complete offer for petrochemical testing including environmental and industrial hygiene monitoring solutions.
Complete offer for petrochemical testing including environmental and industrial hygiene monitoring solutions.
Chromatograms
suitable for GC