25306
Untreated Fused Silica Tubing
L × I.D. 15 m × 0.53 mm
About This Item
Productos recomendados
material
fused silica tubing
Quality Level
packaging
pkg of 1
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × I.D.
15 m × 0.53 mm
Categorías relacionadas
General description
Untreated Fused Silica Tubing is generally used in capillary electrophoresis, to produce reliable and reproducible results.
Other Notes
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Capillary electrophoresis--a new clinical tool.
Clinical Chemistry, 37 (1), 14-19 (1994)