24919
Purge/Trap J BTEXTRAP™
for use with Tekmar® 3000, 3100 (Straight, 12 in./30.5 cm, Valco fitting
Sinónimos:
PURGE TRAP J, Tekmar® 3000
About This Item
Productos recomendados
aplicaciones
environmental
Nivel de calidad
compatibilidad
for use with Tekmar® 3000, 3100 (Straight, 12 in./30.5 cm, Valco fitting
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)