24445
SGE Replacement Needle
volume 10 μL, N10-VA8X00H-II, needle size 25 ga, needle L × O.D. 53 mm × 0.50 mm
Sinónimos:
REPL.NEEDLE N10-VA8100H,EA
About This Item
Productos recomendados
Materiales
cone tip, side port stainless steel needle (point style 5)
tamaño de la aguja
25 ga
Características
needle cone tip, side-port
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
SGE 037777
aguja L × D.E.
53 mm × 0.50 mm
volumen
10 μL
compatibilidad
for use with 10RVA8X, 8100, and 8200
Descripción general
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)