Merck
24340
Supelco
Cyclodextrin Chiral Column Kit
kit I
About This Item
Código UNSPSC:
41115710
Materiales
fused silica column
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
tipo de columna
capillary chiral
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Este Kit contiene las herramientas necesarias la mayoría de las separaciones quirales. las herramientas necesariascambios en el orden de elución (enantioreversión) al pasar de una columna a otra. En combinación, las columnas de los dos kits aumentan el rango total de la enantioselectividad de columnas DEX, lacolumna DEX, convirtiendose en un ahorro sustancial relativo a comprar columnas individuales.
Kit 1: 1 columna de cada tipo de 30m x 0.25 mm I.D., y o.25mm de película: α-DEX 120, β-DEX 225 , γ-DEX 325.
Kit II. 1 columna de cada tipo de 30m x 0.25 mm I.D., y o.25mm de película: β-DEX 120, β-DEX 225, γ-DEX 225, β-DEX 325.
Kit I: columna 30m x 0.25mm I.D., fase 0.25μm de los siguientes tipos:
α-DEX 120, β-DEX 120, γ-DEX 120.
Otras notas
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Información legal
DEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Los componentes del kit también están disponibles por separado
Referencia del producto
Descripción
SDS
  • 24310α-DEX 120, L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μmSDS
  • 24304β-DEX 120, L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μmSDS
  • 24307γ-DEX 120, L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μmSDS
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)