Merck
23884
In-Line Regulators
Ultra-High Purity version (outlet pressure 0-100 psi, 1/8 in. stainless steel fittings)
About This Item
Código UNSPSC:
41112500
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
compatibilidad
Air, H2, N2, Ar, He
Descripción general
Install an in-line pressure regulator downstream of a gas cylinder regulator to adjust pressure closer to the point of use. 400 psig maximum input pressure. 1/8 in. Swagelok nuts and ferrules included.
Aplicación
Aire, H2, N2, Ar, He
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)