Merck
22699
Toggle Valve
brass, 1/8 in. straight arms
About This Item
UNSPSC Code:
41115717
eCl@ss:
32035302
material
brass
fitting
1/8 in. straight arms
General description
Nuts and ferrules included.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
A new technique for heart cutting in gas chromatography.
Deans, D. R.
Chromatographia, 1, 18-22 (1968)
Michael D. Holloway, Chikezie Nwaoha, Oliver A. Onyewuenyi
Process Plant Equipment: Operation, Control, and Reliability (2012)