22688
Port Connector
Swagelok® 201-PC, brass, 1/8 in. Swagelok
Sinónimos:
Swagelok® 201-PC,BRASS PORT CONNECTOR 1/8" PK2
About This Item
Código UNSPSC:
41115717
Materiales
brass
envase
pkg of 2 ea
fabricante / nombre comercial
Swagelok® 201-PC
Adaptador
1/8 in. Swagelok
Aplicación
Swagelok® port connector with two Swagelok® end caps may be used in construction of the reactors used in experimental studies investigating alkylarene pyrolysis coupled with mechanistic modeling.
Información legal
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)