22263
Jeringa de muestreo de precisión Valco®, gama A, aguja extraíble
volume 500 μL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2.25 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
Sinónimos:
SYRINGE,PS-A,500UL
About This Item
Productos recomendados
Materiales
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
descripción
Series A
Características
removable needle Series A
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
VICI 010032
aguja L × D.E. × D.I.
2.25 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
volumen
500 μL
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)