Key Documents
22147-U
Supelco
Gas Sampling Bulb
size 250 mL, glass stopcock
About This Item
UNSPSC Code:
41104008
NACRES:
NB.24
material
glass stopcock
Quality Level
technique(s)
whole air sampling: suitable
size
250 mL
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
General description
Use estos bulbos de vidrio para atrapar y transportar muestras de gas, luego extraiga una alícuota (a través del septo de tipo tapón) para su análisis. Recocido en el horno para resistir los daños durante el transporte y la utilización in situ. Se suministra con PTFE o espitas de vidrio de alto vacío. Con cada bulbo se incluye un septo Thermogreen cilíndrico de medio orificio.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)