22011-U
Nut
Swagelok® 202-1, brass, 1/8 in. Swagelok
Sinónimos:
Swagelok® 202-1,BRASS NUTS 1/8" PK20
About This Item
Productos recomendados
Materiales
brass
envase
pkg of 20 ea
fabricante / nombre comercial
Swagelok® 202-1
Adaptador
1/8 in. Swagelok
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)